Läs mer
rac 4-(3,4-diklorfenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
| CAS | 79560-19-3 |
| Molekylformel | C16 H12 Cl2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP) as Racemate, Sertraline Tetralone Derivative, 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro- (9CI), (+)-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, Sertraline tetralone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1Cl)C2CCC(=O)c3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 4-(3,4-diklorofenyl)-3,4-dihydro-2H-nafthalen-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.17 |
| Formel vikt | 290.0265 |