missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 4-(3-Aminobutyl)phenol-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 4-(3-Aminobutyl)phenol-d6 |
| CAS | 1189890-45-6 |
| Molekylformel | C10H9D6NO |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-(3-Amino-2,2,3,4,4,4-hexadeuteriobutyl)phenol, 4-(3-Aminobutyl)phenol-D6 (butyl-2,2,3,4,4,4-D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,12H,2-3,11H2,1H3/i1D3,2D2,8D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])Cc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(3-amino-2,2,3,4,4,4-hexadeuteriobutyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.27 |
| Formel vikt | 171.153 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?