missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 4-(3-Aminobutyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 4-(3-Aminobutyl)phenol |
| CAS | 52846-75-0 |
| Molekylformel | C10H15NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)butane, 4-(4'-Hydroxyphenyl)-2-aminobutane, Racemic 3-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)butane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,12H,2-3,11H2,1H3 |
| LEDER | CC(CCC1=CC=C(C=C1)O)N |
| IUPAC-namn | 4-(3-aminobutyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.23 |
| Formel vikt | 165.1154 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?