missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 4-Amino-m-tyrosine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 4-Amino-m-tyrosine Dihydrochloride |
| CAS | 21819-90-9 |
| Molekylformel | C9H14Cl2N2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Amino-3-hydroxyphenylalanine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O3/c10-6-2-1-5(4-8(6)12)3-7(11)9(13)14/h1-2,4,7,12H,3,10-11H2,(H,13,14) |
| LEDER | C1=CC(=C(C=C1CC(C(=O)O)N)O)N |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-(4-amino-3-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?