Läs mer
rac-4-Benzyloxy-3-nitrostyrene Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-4-Benzyloxy-3-nitrostyrene Oxide |
| CAS | 51582-41-3 |
| Molekylformel | C15 H13 N O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Oxirane, 2-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]-, Oxirane, [3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]- (9CI), 2-[3-Nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]oxirane, (±)-2-(4-Benzyloxy-3-nitrophenyl)oxirane, 2-[4-(Benzyloxy)-3-nitrophenyl]oxirane, 4-Benzyloxy-1-(epoxyethyl)-3-nitrobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO4/c17-16(18)13-8-12(15-10-20-15)6-7-14(13)19-9-11-4-2-1-3-5-11/h1-8,15H,9-10H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1OCc2ccccc2)C3CO3 |
| IUPAC-namn | 2-(3-nitro-4-phenylmethoxyphenyl)oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.27 |
| Formel vikt | 271.0845 |