Läs mer
rac 4-Bromo Phenylephrine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 4-Bromo Phenylephrine Hydrochloride |
| CAS | 1391054-36-6 |
| Molekylformel | C9H13BrClNO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Bromo-3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol Hydrochloride, 4-Bromophenylephrine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12BrNO2.ClH/c1-11-5-9(13)6-2-3-7(10)8(12)4-6;/h2-4,9,11-13H,5H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CNCC(O)c1ccc(Br)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-5-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.56 |
| Formel vikt | 280.9818 |