Läs mer
rac 4-hydroxy 3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinon, TRC
Produktkod. 30392324
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30392324 250 mg
1 options
Produktkod. 30392324 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH943560250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-3-Hydroxyisoindolin-1-on
CAS 23206-20-4
Molekylformel C9 H9 N O2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-8-5-10-9(12)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,8,11H,5H2,(H,10,12)
LEDER OC1CNC(=O)c2ccccc12
IUPAC-namn 4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Molekylvikt (g/mol) 163.17
Formel vikt 163.0633