Läs mer
rac 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethylene Glycol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-4-Hydroxy-3-methoxyphenylethylene Glycol (MHPG) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O4/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11/h2-4,8,10-12H,5H2,1H3 |
| Formel vikt | 184.0736 |
| Procent renhet | >95% |