Läs mer
rac 4-Hydroxy-7-methoxy-4-(4-benzyloxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 4-Hydroxy-7-methoxy-4-(4-benzyloxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene |
| CAS | 1286878-19-0 |
| Molekylformel | C24H24O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Hydroxy-6-methoxy-1-(4-benzyloxyphenyl)tetralin, 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-1-naphthalenol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24O3/c1-26-22-13-14-23-19(16-22)8-5-15-24(23,25)20-9-11-21(12-10-20)27-17-18-6-3-2-4-7-18/h2-4,6-7,9-14,16,25H,5,8,15,17H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2c(CCCC2(O)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3)c1 |
| IUPAC-namn | 6-methoxy-1-(4-phenylmethoxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.45 |
| Formel vikt | 360.1725 |