Läs mer
rac-4-Hydroxy Propranolol-d7 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-4-Hydroxy Propranolol-d7 Hydrochloride |
| CAS | 1219804-03-1 |
| Molekylformel | C16 D7 H14 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (±)-4-Hydroxypropranolol-d7 HCl (iso-propyl-d7), 4-Hydroxy propranolol-d7 HCl, rac-4-Hydroxy Propranolol-d7 Hydrochloride, 4-Hydroxypropranolol-D7 (isopropyl-D7) hydrochloride, 4-[2-Hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]-1-naphthalenol hydrochloride (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-7-15(19)13-5-3-4-6-14(13)16;/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,11D; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccc(O)c2ccccc12)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]naphthalen-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.847 |
| Formel vikt | 318.173 |