Läs mer
rac-4-Hydroxy Propranolol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-4-Hydroxy Propranolol Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-7-15(19)13-5-3-4-6-14(13)16;/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 311.1288 |
| Procent renhet | >95% |