Läs mer
rac 4-Hydroxydebrisoquine-13C,15N2 Hemisulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 4-Hydroxydebrisoquine-13C,15N2 Hemisulfate |
| CAS | 59333-79-8 |
| Molekylformel | C10 H13 N3 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydro-4-hydroxy-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide-13C,15N2 Hemisulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O/c11-10(12)13-5-7-3-1-2-4-8(7)9(14)6-13/h1-4,9,14H,5-6H2,(H3,11,12) |
| LEDER | NC(=N)N1CC(O)c2ccccc2C1 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboximidamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vikt | 191.106 |