Läs mer
rac 4-Hydroxydebrisoquine Hemisulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 4-Hydroxydebrisoquine Hemisulfate |
| CAS | 62580-84-1 |
| Molekylformel | C10 H13 N3 O . 1/2 H2 S O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2(1H)-Isoquinolinecarboximidamide, 3,4-dihydro-4-hydroxy-, sulfate (2:1) (salt) (9CI), 4-Hydroxydebrisoquin sulfate, rac-4-Hydroxydebrisoquine hemisulfate, (±)-4-Hydroxydebrisoquine hemisulfate, 3,4-Dihydro-4-hydroxy-2(1H)-isoquinolinecarboximidamide hemisulfate |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H13N3O.H2O4S/c2*11-10(12)13-5-7-3-1-2-4-8(7)9(14)6-13;1-5(2,3)4/h2*1-4,9,14H,5-6H2,(H3,11,12);(H2,1,2,3,4) |
| LEDER | NC(=N)N1CC(O)c2ccccc2C1.NC(=N)N3CC(O)c4ccccc4C3.OS(=O)(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.27 |
| Formel vikt | 480.1791 |