missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac 5,6-Dehydro Pregabalin, TRC

Produktkod. 17922495
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17922495 10 mg
17930355 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17922495 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23005510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1136478-30-2
Molekylformel C8H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 157.21
Synonym 5-Hexenoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, 3-(Aminomethyl)-5-methyl-5-hexenoic acid, 3-(Aminomethyl)-5-methylhex-5-enoic acid, (RS)-5,6-Dehydropregabalin, rac 5,6-Dehydro Pregabalin
LEDER CC(=C)CC(CN)CC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac 5,6-Dehydro Pregabalin
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h7H,1,3-5,9H2,2H3,(H,10,11)
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 157.1103
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.