Läs mer
rac 5,6-Dehydro Pregabalin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 5,6-Dehydro Pregabalin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h7H,1,3-5,9H2,2H3,(H,10,11) |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 157.1103 |
| Frakt skick | Room Temperature |