missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-5-Bromo Naproxen, TRC

Produktkod. 30330381
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30330381 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30330381 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB685880250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (±)-5-Bromonaproxen
CAS 27655-95-4
Molekylformel C14 H13 Br O3
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Naphthaleneacetic acid, 5-bromo-6-methoxy-α-methyl-, 2-Naphthaleneacetic acid, 5-bromo-6-methoxy-α-methyl-, (±)- (8CI), 5-Bromo-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (±)-5-Bromo-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (±)-5-Bromonaproxen
InChI formel InChI=1S/C14H13BrO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1Br)C(C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-(5-bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 309.16
Formel vikt 308.0048
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.