missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 5-Carboxy Desisopropyl Tolterodine-d7 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 5-Carboxy Desisopropyl Tolterodine-d7 Methyl Ester |
| CAS | 1794780-63-4 |
| Molekylformel | C20H18D7NO3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-[3-[(1-methylethyl-d7)amino]-1-phenylpropyl]-benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO3/c1-14(2)21-12-11-17(15-7-5-4-6-8-15)18-13-16(20(23)24-3)9-10-19(18)22/h4-10,13-14,17,21-22H,11-12H2,1-3H3/i1D3,2D3,14D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCCC(c1ccccc1)c2cc(ccc2O)C(=O)OC)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | methyl 3-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-1-phenylpropyl]-4-hydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.46 |
| Formel vikt | 334.2274 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?