Läs mer
rac 5-Carboxy Desisopropyl Tolterodine-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 5-Carboxy Desisopropyl Tolterodine-d6 |
| CAS | 1189868-60-7 |
| Molekylformel | C19H16D7NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO3/c1-13(2)20-11-10-16(14-6-4-3-5-7-14)17-12-15(19(22)23)8-9-18(17)21/h3-9,12-13,16,20-21H,10-11H2,1-2H3,(H,22,23)/i1D3,2D3,13D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCCC(c1ccccc1)c2cc(ccc2O)C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-1-phenylpropyl]-4-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.43 |
| Formel vikt | 320.2117 |