Läs mer
rac 5-Carboxy Desisopropyl Tolterodine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 5-Carboxy Desisopropyl Tolterodine |
| CAS | 214601-13-5 |
| Molekylformel | C19 H23 N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO3/c1-13(2)20-11-10-16(14-6-4-3-5-7-14)17-12-15(19(22)23)8-9-18(17)21/h3-9,12-13,16,20-21H,10-11H2,1-2H3,(H,22,23) |
| LEDER | CC(C)NCCC(c1ccccc1)c2cc(ccc2O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3-[1-phenyl-3-(propan-2-ylamino)propyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.39 |
| Formel vikt | 313.1678 |