Läs mer
rac 5-Chloro-a-(cyclopropylethynyl)-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-a-(trifluoromethyl)benzenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 5-Chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-2-[((4-methoxyphenyl)methyl)amino]-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol |
| CAS | 221177-56-6 |
| Molekylformel | C21 H19 Cl F3 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Rac-Efavirenz Descarbonyl Benzyl Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19ClF3NO2/c1-28-17-7-4-15(5-8-17)13-26-19-9-6-16(22)12-18(19)20(27,21(23,24)25)11-10-14-2-3-14/h4-9,12,14,26-27H,2-3,13H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(CNc2ccc(Cl)cc2C(O)(C#CC3CC3)C(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[5-chloro-2-[(4-methoxyphenyl)methylamino]phenyl]-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.83 |
| Formel vikt | 409.1056 |