Läs mer
rac 5-Desfluoro Voriconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS,3SR)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyrimidin-4-yl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15F2N5O/c1-11(15-4-5-19-8-21-15)16(24,7-23-10-20-9-22-23)13-3-2-12(17)6-14(13)18/h2-6,8-11,24H,7H2,1H3/t11-,16+/m0/s1 |
| Formel vikt | 331.1245 |