Läs mer
rac 5-Hydroxy Propentofylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 5-Hydroxy Propentofylline |
| CAS | 56395-62-1 |
| Molekylformel | C15 H24 N4 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,7-Dihydro-1-(5-hydroxyhexyl)-3-methyl-7-propyl-1H-purine-2,6-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N4O3/c1-4-8-18-10-16-13-12(18)14(21)19(15(22)17(13)3)9-6-5-7-11(2)20/h10-11,20H,4-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCn1cnc2N(C)C(=O)N(CCCCC(C)O)C(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 1-(5-hydroxyhexyl)-3-methyl-7-propylpurine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.376 |
| Formel vikt | 308.185 |