Läs mer
rac 5-Hydroxymethyl Tolterodine, 90% by HPLC, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 5-Hydroxymethyl Tolterodine |
| CAS | 200801-70-3 |
| Molekylformel | C22 H31 N O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Rac-5-Hydroxymethyl Tolterodine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NO2/c1-16(2)23(17(3)4)13-12-20(19-8-6-5-7-9-19)21-14-18(15-24)10-11-22(21)25/h5-11,14,16-17,20,24-25H,12-13,15H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)N(CCC(c1ccccc1)c2cc(CO)ccc2O)C(C)C |
| IUPAC-namn | 2-[3-[di(propan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.49 |
| Formel vikt | 341.2355 |