Läs mer
rac 5-Hydroxymethyl Tolterodine-d14, TRC
Produktkod. 30399147
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399147 1 mg
30389531 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30399147 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9483671MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185071-13-9
Molekylformel C22H17D14NO2
Molekylvikt (g/mol) 355.57
Synonym 3-[3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-hydroxybenzenemethanol
LEDER OC1=C(C(C2=CC=CC=C2)CCN(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C(CO)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac 5-Hydroxymethyl Tolterodine-d14
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C22H31NO2/c1-16(2)23(17(3)4)13-12-20(19-8-6-5-7-9-19)21-14-18(15-24)10-11-22(21)25/h5-11,14,16-17,20,24-25H,12-13,15H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,16D,17D
Formel vikt 355.3234