Läs mer
rac-5-Methylcotinine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-5-Methylcotinine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O/c1-8-5-9(7-12-6-8)10-3-4-11(14)13(10)2/h5-7,10H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 190.1106 |