missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-6-Chloro Voriconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-6-Chloro Voriconazole |
| CAS | 188416-35-5 |
| Molekylformel | C16H13ClF3N5O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 6-Chloro-α-(2,4-difluorophenyl)-5-fluoro-β-methyl-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-4-pyrimidineethanol |
| LEDER | FC1=C(Cl)N=CN=C1C(C)C(C2=C(F)C=C(F)C=C2)(O)CN3C=NC=N3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.76 |
| Formel vikt | 352.0357 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?