Läs mer
rac-6-Cyano-3-N-methylamino-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-6-Cyano-3-N-methylamino-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole |
| CAS | 147009-33-4 |
| Molekylformel | C14H15N3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2,3,4,9-Tetrahydro-3-(methylamino)-1H-carbazole-6-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3/c1-16-10-3-5-14-12(7-10)11-6-9(8-15)2-4-13(11)17-14/h2,4,6,10,16-17H,3,5,7H2,1H3 |
| LEDER | CNC1CCc2[nH]c3ccc(cc3c2C1)C#N |
| IUPAC-namn | 6-(methylamino)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazole-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.29 |
| Formel vikt | 225.1266 |