Läs mer
rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 99199-60-7 |
| Molekylformel | C10 H9 F O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 6-fluoro-3,4-dihydro-, 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-Fluorochroman-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9FO3/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(14-8)10(12)13/h2,4-5,9H,1,3H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)C1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| IUPAC-namn | 6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.18 |
| Formel vikt | 196.0536 |