Läs mer
rac 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol |
| CAS | 99199-62-9 |
| Molekylformel | C10H11FO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11FO2/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-12)13-10/h2,4-5,9,12H,1,3,6H2 |
| LEDER | OCC1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| IUPAC-namn | (6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.19 |
| Formel vikt | 182.0743 |