Läs mer
rac-6-Methyl-4-phenyl-2-chromanol (Tolterodine Impurity) (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-6-Methyl-4-phenyl-2-chromanol (Mixture of Diastereomers) |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-11-7-8-15-14(9-11)13(10-16(17)18-15)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,13,16-17H,10H2,1H3 |
| Formel vikt | 240.115 |