missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac 7,14-Dihydroxy Efavirenz, TRC

Produktkod. 30378966
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378966 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30378966 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4529702.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac 7,14-Dihydroxy Efavirenz
CAS 1702668-54-9
Molekylformel C14H9ClF3NO4
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 6-Chloro-1,4-dihydro-7-hydroxy-4-[2-(1-hydroxycyclopropyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF3NO4/c15-8-5-7-9(6-10(8)20)19-11(21)23-13(7,14(16,17)18)4-3-12(22)1-2-12/h5-6,20,22H,1-2H2,(H,19,21)/t13-/m0/s1
LEDER ClC1=CC(C(C#CC2(O)CC2)(C(F)(F)F)OC(N3)=O)=C3C=C1O
IUPAC-namn 6-chloro-7-hydroxy-4-((1-hydroxycyclopropyl)ethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 347.67
Formel vikt 347.02
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.