missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 7-Hydroxy Efavirenz, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 7-Hydroxy Efavirenz |
| CAS | 205754-50-3 |
| Molekylformel | C14 H9 Cl F3 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-9-5-8-10(6-11(9)20)19-12(21)22-13(8,14(16,17)18)4-3-7-1-2-7/h5-7,20H,1-2H2,(H,19,21) |
| LEDER | Oc1cc2NC(=O)OC(C#CC3CC3)(c2cc1Cl)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.67 |
| Formel vikt | 331.0223 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?