Läs mer
rac 7-Hydroxy Propranolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 7-Hydroxy Propranolol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3/c1-11(2)17-9-14(19)10-20-16-5-3-4-12-6-7-13(18)8-15(12)16/h3-8,11,14,17-19H,9-10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 275.1521 |