missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 7-Methoxy Lasofoxifene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 7-Methoxy Lasofoxifene |
| CAS | 4796-75-2 |
| Molekylformel | C29H33NO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | rel-1-[2-[4-[(1R,2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-2-phenyl-1-naphthalenyl]phenoxy]ethyl]pyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C29H33NO2/c1-31-26-14-16-28-24(21-26)11-15-27(22-7-3-2-4-8-22)29(28)23-9-12-25(13-10-23)32-20-19-30-17-5-6-18-30/h2-4,7-10,12-14,16,21,27,29H,5-6,11,15,17-20H2,1H3/t27-,29+/m1/s1 |
| LEDER | COC1=CC2=C(C=C1)[C@H]([C@H](CC2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=C(C=C4)OCCN5CCCC5 |
| IUPAC-namn | 1-[2-[4-[(1R,2S)-6-methoxy-2-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]phenoxy]ethyl]pyrrolidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 427.58 |
| Formel vikt | 427.2511 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?