missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 7-Methoxy Propranolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 7-Methoxy Propranolol |
| CAS | 76275-53-1 |
| Molekylformel | C17 H23 N O3 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO3/c1-12(2)18-10-14(19)11-21-17-6-4-5-13-7-8-15(20-3)9-16(13)17/h4-9,12,14,18-19H,10-11H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc2cccc(OCC(O)CNC(C)C)c2c1 |
| IUPAC-namn | 1-(7-methoxynaphthalen-1-yl)oxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.37 |
| Formel vikt | 289.1678 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?