Läs mer
rac 8,14-Dihydroxy Efavirenz-d4, TRC
Produktkod. 30382417
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382417 1 mg
30369224 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30382417 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4528021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189859-26-4
Molekylformel C14H5D4ClF3NO4
Molekylvikt (g/mol) 351.7
LEDER [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(O)C#CC2(OC(=O)Nc3c(O)cc(Cl)cc23)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac 8,14-Dihydroxy Efavirenz-d4
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF3NO4/c15-7-5-8-10(9(20)6-7)19-11(21)23-13(8,14(16,17)18)4-3-12(22)1-2-12/h5-6,20,22H,1-2H2,(H,19,21)/i1D2,2D2