Läs mer
rac 8,14-Dihydroxy Efavirenz, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 8,14-Dihydroxy Efavirenz |
| CAS | 1189909-96-3 |
| Molekylformel | C14H9ClF3NO4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO4/c15-7-5-8-10(9(20)6-7)19-11(21)23-13(8,14(16,17)18)4-3-12(22)1-2-12/h5-6,20,22H,1-2H2,(H,19,21) |
| LEDER | Oc1cc(Cl)cc2c1NC(=O)OC2(C#CC3(O)CC3)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.67 |
| Formel vikt | 347.0172 |