Läs mer
rac 8-Hydroxy Efavirenz-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 8-Hydroxy Efavirenz-d4 |
| CAS | 1246812-30-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14H5D4ClF3NO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 6-Chloro-4-(cyclopropyl-d4-ethynyl)-1,4-dihydro-8-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, 8-Hydroxyefavirenz |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-8-5-9-11(10(20)6-8)19-12(21)22-13(9,14(16,17)18)4-3-7-1-2-7/h5-7,20H,1-2H2,(H,19,21)/i1D2,2D2 |
| LEDER | ClC1=CC(C(C#CC2C([2H])([2H])C2([2H])[2H])(C(F)(F)F)OC(N3)=O)=C3C(O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 335.7 |
| Formel vikt | 335.0474 |
| Visa mer |