Läs mer
rac 8-Hydroxy Efavirenz, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 8-Hydroxy efavirenz |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-8-5-9-11(10(20)6-8)19-12(21)22-13(9,14(16,17)18)4-3-7-1-2-7/h5-7,20H,1-2H2,(H,19,21) |
| Formel vikt | 331.0223 |
| Procent renhet | >95% |