Läs mer
rac a-liponsyra, TRC
Produktkod. 30476024
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30476024 500 mg
1 options
Produktkod. 30476024 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL468750500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-alpha-Lipoic Acid
CAS 1077-28-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H14 O2 S2
Kvantitet 500 mg
Synonym Thioctic Acid, 1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (±)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (±)-1,2-Dithiolane-3-valeric acid, (±)-α-Lipoic acid, (±)-Lipoic acid, (±)-Thioctic acid, (RS)-α-Lipoic acid, (RS)-Lipoic acid, α-Liponic acid, 1,2-Dithiolane-3-valeric acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)valeric acid, 6,8-Thioctic acid, 6-Thioctic acid, Alipure, Biletan, DL-α-Lipoic acid, DL-6,8-Thioctic acid, DL-6-Thioctic acid, DL-Thioctic acid, Espa-lipon, Liposan, Lipothion, NSC 628502, NSC 90788, Protogen A, Pyruvate oxidation factor, Thioctacid, Thioctic acid, Thioctsan, Thiotacid, Tioctacid, Tioctidasi, Tioctidasi acetate replacing factor, dl-Lipoic acid, dl-Thioctic acid
InChI formel InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
LEDER OC(=O)CCCCC1CCSS1
IUPAC-namn 5-(dithiolan-3-yl)pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 206.33
Formel vikt 206.0435