Läs mer
rac all-trans 4-Hydroxy Retinoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | all-trans 4-Hydroxy Retinoic Acid |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13,18,21H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7+,15-13+ |
| Formel vikt | 316.2038 |