Läs mer
rac-Alpha-[2-(Dimethylamino)ethyl]-3-thiophenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-alpha-[2-(Dimethylamino)ethyl]-3-thiophenemethanol |
| CAS | 116817-84-6 |
| Molekylformel | C9H15NOS |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | alpha-[2-(Dimethylamino)ethyl]-3-thiophenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NOS/c1-10(2)5-3-9(11)8-4-6-12-7-8/h4,6-7,9,11H,3,5H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCC(O)c1ccsc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.29 |
| Formel vikt | 185.0874 |