Läs mer
rac Alpha-Ethyl DOPA Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac alpha-Ethyl DOPA Hydrobromide |
| CAS | 1329833-85-3 |
| Molekylformel | C11H16BrNO4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | L-alpha-Amino-alpha-(3,4-dihydroxybenzyl)butyric Acid Hydrobromide, alpha-Ethyl-3-hydroxy-L-tyrosine Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4.BrH/c1-2-11(12,10(15)16)6-7-3-4-8(13)9(14)5-7;/h3-5,13-14H,2,6,12H2,1H3,(H,15,16);1H |
| LEDER | Br.CCC(N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-[(3,4-dihydroxyphenyl)methyl]butanoic acid;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.15 |
| Formel vikt | 305.0263 |