Läs mer
rac Alpha-Hydroxy Ibuprofen, TRC
Produktkod. 30133920
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133920 1 mg
30003804 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9428631MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60057-62-7
Molekylvikt (g/mol) 222.28
IUPAC-namn 2-hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)(O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2-Hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
Molekylformel C13 H18 O3
Kvantitet 1 mg
Synonym (2RS)-2-Hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. M (EP)
InChI formel InChI=1S/C13H18O3/c1-9(2)8-10-4-6-11(7-5-10)13(3,16)12(14)15/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Formel vikt 222.1256