missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac Alpha-Lipoic Acid-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac a-Lipoic Acid-d5 |
| CAS | 1189471-66-6 |
| Molekylformel | C8H9D5O2S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Alpha Lipoic Acid D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/i3D2,5D2,7D |
| LEDER | [2H]C([2H])(CCCC(=O)O)C1([2H])SSCC1([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.36 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?