missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac Ambrisentan-d3 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Ambrisentan-d3 Methyl Ester |
| CAS | 1329837-75-3 |
| Molekylformel | C23H21D3N2O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenyl-benzenepropanoic Acid-d3 Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24N2O4/c1-16-15-17(2)25-22(24-16)29-20(21(26)27-3)23(28-4,18-11-7-5-8-12-18)19-13-9-6-10-14-19/h5-15,20H,1-4H3/i4D3 |
| LEDER | CC1=CC(C)=NC(OC(C(OC)=O)C(C2=CC=CC=C2)(OC([2H])([2H])[2H])C3=CC=CC=C3)=N1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy-3,3-diphenyl-3-(trideuteriomethoxy)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.47 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?