missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac (Aminomethyl)ethylenediaminetetraacetic Acid tetra-(t-Butyl Ester), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac (Aminomethyl)ethylenediaminetetraacetic Acid tetra-(t-Butyl Ester) |
| CAS | 1391052-55-3 |
| Molekylformel | C27H51N3O8 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H51N3O8/c1-24(2,3)35-20(31)15-29(16-21(32)36-25(4,5)6)14-19(13-28)30(17-22(33)37-26(7,8)9)18-23(34)38-27(10,11)12/h19H,13-18,28H2,1-12H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CN(CC(CN)N(CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-[[3-amino-2-[bis[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]amino]propyl]-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]amino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 545.71 |
| Formel vikt | 545.3676 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?