Läs mer
rac Anatalline (cis/trans mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Anatalline |
| CAS | 1189431-36-4 |
| Molekylformel | C15 H17 N3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Anatalline, 3-(2-pyridin-3-ylpiperidin-4-yl)pyridine, 2,4-di(3-pyridyl)piperidine, Anatalline (cis/trans mixture) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3/c1-3-13(10-16-6-1)12-5-8-18-15(9-12)14-4-2-7-17-11-14/h1-4,6-7,10-12,15,18H,5,8-9H2 |
| LEDER | C1CC(CC(N1)c2cccnc2)c3cccnc3 |
| IUPAC-namn | 3-(2-pyridin-3-ylpiperidin-4-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.32 |
| Formel vikt | 239.1422 |