missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac Atomoxetine-d5 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Atomoxetine-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1398065-95-6 |
| Molekylformel | C17 D5 H16 N O . Cl H |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | N-Methyl-3-(pentadeuteriophenyl)-3-(2-methylphenoxy)propan-1-amine hydrochloride (1:1), 3-(2-Methylphenoxy)-3-(phenyl-d5)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-(phenyl-d5)propylamine monohydrochloride, rac Atomoxetine-d5 hydrochloride, (±)-Atomoxetine-d5 hydrochloride, (RS)-Atomoxetine-D5 (phenyl-D5) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/i3D,4D,5D,9D,10D; |
| LEDER | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(CCNC)Oc2ccccc2C)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | N-methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.846 |
| Formel vikt | 296.17 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?