missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-Atorvastatin Calcium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Atorvastatin Calcium |
| CAS | 363599-71-7 |
| Molekylformel | 2 C33 H35 F N2 O5 . Ca . 2 H |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (betaR,deltaR)-rel-2-(4-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid Calcium Salt (2:1) |
| InChI formel | InChI=1S/2C33H35FN2O5.Ca.2H/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;;;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);;;/t2*26-,27-;;;/m11.../s1 |
| LEDER | [Ca].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O.CC(C)c5c(C(=O)Nc6ccccc6)c(c7ccccc7)c(c8ccc(F)cc8)n5CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | calcium dihydride;(3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid;hydrogen |
| Molekylvikt (g/mol) | 1159.373 |
| Formel vikt | 1158.484 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?